Learn More
4-Bromo-2-methoxyphenol, 98%
Codice prodotto. 11904761 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11904761
Marca: Thermo Scientific Acros 441950250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7368-78-7 | C7H7BrO2 | 203.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7368-78-7
Formula molecolare C7H7BrO2
Molecular Weight (g/mol) 203.04
InChI Key WHSIIJQOEGXWSN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromoguaiacol, 5-bromo-2-hydroxyanisole, 4-bromo-2-methoxy-phenol, phenol, 4-bromo-2-methoxy, 2-methoxy-4-bromophenol, 5bromoguaiacol, 5-bromoguaiacol, 5-bromguajacol, pubchem17271, acmc-209orr
PubChem CID 262234
IUPAC Name 4-bromo-2-methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)Br)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methoxyphenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35°C to 39°C
Colore Brown to Colorless
Punti di ebollizione 90°C to 92°C (1.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Peso formulazione 203.04
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid or Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-methoxyphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.