Learn More
4-Bromo-2-methylaniline, 98%
Codice prodotto. 11432977
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11432977 25 g 25g
11442977 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11432977 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15543.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 583-75-5 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 583-75-5
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD00007825
InChI Key PCHYYOCUCGCSBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-amino-5-bromotoluene, 4-bromo-o-toluidine, 2-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-2-methyl, o-toluidine, 4-bromo, 4-bromo-2-methyl-phenylamine, 4-bromo-2-methylbenzenamine, 5-bromo-2-aminotoluene, 1-amino-4-bromo-2-methylbenzene, 4-bromo-2-methylbenenamine
PubChem CID 11423
IUPAC Name 4-bromo-2-methylaniline
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylaniline
Punto di fusione 56°C to 60°C
Punti di ebollizione 240°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Characteristic
Quantità 25 g
Numero UN UN2811
Beilstein 636521
Peso formulazione 186.06
Percent Purity 98%