Learn More
4-Bromo-2-methylanisole, 98+%
Codice prodotto. 11457244
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11457244 10 g 10g
11467244 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11457244 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21621.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14804-31-0 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14804-31-0
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.063
Numero MDL MFCD01321139
InChI Key UDLRGQOHGYWLCS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylanisole, 5-bromo-2-methoxytoluene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl, 4-bromo-1-methoxy-2-methyl-benzene, 2-methyl-4-bromoanisole, 4-bromo2-methylanisole, acmc-1cfej, 4-bromo2-methyl-anisole, 4-bromo-2-methyl anisole, 4-bromo-2-methyl-anisole
PubChem CID 608315
IUPAC Name 4-bromo-1-methoxy-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylanisole
Punto di fusione 66°C to 69°C
Punti di ebollizione 124°C to 125°C (25 mmHg)
Quantità 10 g
Beilstein 208224
Peso formulazione 201.06
Percent Purity ≥98%