Learn More
4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15214904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15214904 50 g 50g
15204904 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15214904 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 451780500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 139937-37-4
Formula molecolare C7H6BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.55
InChI Key KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC Name 4-bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Punto di fusione 62.0°C to 67.0°C
Punti di ebollizione 164.0°C (15.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare Br(CH3)C6H3SO2Cl
Quantità 50 g
Peso formulazione 269.55
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.