Learn More
4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride, 97%
Codice prodotto. 15494477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15494477 10 g 10g
15484477 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15494477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H31835.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 139937-37-4 | C7H6BrClO2S | 269.537 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 139937-37-4
Formula molecolare C7H6BrClO2S
Molecular Weight (g/mol) 269.537
Numero MDL MFCD01365820
InChI Key KNBSFUSBZNMAKU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-methylbenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-2-methyl-benzenesulfonyl chloride, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonylchloride, 5-bromo-2-chlorosulphonyl toluene, 2-methyl-4-bromobenzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-methyl, pubchem5066, buttpark 9857-56, intermediates-zcf02072
PubChem CID 2781338
IUPAC Name 4-bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Punto di fusione 63°C to 65°C
Punti di ebollizione 164°C (15 mmHg)
Quantità 10 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 269.55
Percent Purity 97%