Learn More
4-Bromo-2-methylbiphenyl, 98%
Codice prodotto. 11384805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11384805 1 g 1g
11394805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11384805 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17875.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5002-26-6 | C13H11Br | 247.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5002-26-6
Formula molecolare C13H11Br
Molecular Weight (g/mol) 247.135
Numero MDL MFCD03093069
InChI Key ZBNARPVMXYNXQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylbiphenyl, 4-bromo-2-methyl-1,1'-biphenyl, acmc-1asrj, 2-methyl-4-bromobiphenyl, 4-bromo-2-methyl-biphenyl, 3-methyl-4-phenylbromobenzene, 4-bromanyl-2-methyl-1-phenyl-benzene
PubChem CID 9964845
IUPAC Name 4-bromo-2-methyl-1-phenylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylbiphenyl
Punti di ebollizione 113°C to 114°C (0.7 mmHg)
Indice di rifrazione 1.621
Quantità 1 g
Beilstein 1908937
Peso formulazione 247.14
Percent Purity 98%