Learn More
4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11367546
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11367546 5 g 5g
11357546 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11367546 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11095.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1591-98-6
Formula molecolare C8H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 212.046
Numero MDL MFCD00037039
InChI Key NXAYRHQYINQHRF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-methylphenyl isocyanate, benzene,4-bromo-1-isocyanato-2-methyl, 4-bromo-2-methylphenylisocyanate, 4-bromo-2-methylbenzenisocyanate, acmc-1bpqh, 5-bromo-2-isocyanatotoluene, 2-methyl-4-bromophenyl isocyanate, 4-bromanyl-1-isocyanato-2-methyl-benzene
PubChem CID 2735594
IUPAC Name 4-bromo-1-isocyanato-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)N=C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylphenyl isocyanate
Punto di fusione 47°C to 51°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Irritating
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 7633645
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 212.05
Percent Purity 98%