Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10406282
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10406282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10406282 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM06414DA
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Numero MDL MFCD00041312
Quantità 1 g
Sinonimo benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
InChI Key ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-bromo-2-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 217.02
PubChem CID 70132
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 97%