Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, 98%
Codice prodotto. 11431050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431050 100 g 100g
11421050 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11431050 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25468.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 875-51-4 | C6H5BrN2O2 | 217.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 875-51-4
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Numero MDL MFCD00041312
InChI Key ZCWBZRBJSPWUPG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenamine, 4-bromo-2-nitro, 2-nitro-4-bromoaniline, 4-bromo-o-nitroaniline, p-bromo-o-nitroaniline, 4-bromo-2-nitro-phenylamine, 4-bromo-2-nitrobenzeneamine, aniline, 4-bromo-2-nitro, 4-bromo-2-nitrobenzenamine, 1-amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 4-bromo-2-nitro-aniline
PubChem CID 70132
IUPAC Name 4-bromo-2-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-nitroaniline
Punto di fusione 111°C to 114°C
Quantità 100 g
Peso formulazione 217.02
Percent Purity 98%