Learn More
4-Bromo-2-nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30347068
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30347068 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68623025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-nitroaniline
CAS 875-51-4
Formula molecolare C6H5BrN2O2
Quantità 25 g
Sinonimo 4-Bromo-2-nitrophenyl)amine, 1-Amino-4-bromo-2-nitrobenzene, 2-Nitro-4-bromoaniline, 4-Bromo-2-nitroaniline, 4-Bromo-2-nitrobenzenamine, 4-Bromo-o-nitroaniline, NSC 10069, NSC 37396, p-Bromo-o-nitroaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H,8H2
SMILES Nc1ccc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-bromo-2-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 217.02
Peso formulazione 215.9534