Learn More
4-Bromo-2-nitroanisole, 97%
Codice prodotto. 15492269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492269 25 g 25g
15482269 5 g 5g
15402279 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492269 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64877.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Add to basket
CAS: 33696-00-3 | C7H6BrNO3 | 232.033 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 33696-00-3
Formula molecolare C7H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 232.033
Numero MDL MFCD00055529
InChI Key ORBHQHXVVMZIDP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-nitroanisole, 2-methoxy-5-bromonitrobenzene, 4-brom-2-nitroanisole, 4-bromo-2-nitro anisole, 5-bromo-2-methoxynitrobenzene, 3-nitro-4-methoxy bromobenzene, 1-methoxy-2-nitro-4-bromobenzene, benzene, 4-bromo-1-methoxy-2-nitro, pubchem5341, 4-brom-2-nitroanisol
PubChem CID 118533
IUPAC Name 4-bromo-1-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-nitroanisole
Punto di fusione 85°C to 100°C
Quantità 25 g
Beilstein 2259903
Peso formulazione 232.03
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid