Learn More
4-Bromo-2-nitrotoluene, 99%
Codice prodotto. 11489793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11489793 5 g 5g
11499793 25 g 25g
11409803 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11489793 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12951.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 60956-26-5 | C7H6BrNO2 | 216.034 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 60956-26-5
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.034
Numero MDL MFCD00041243
InChI Key KZNXALJXBRSMFL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-nitrotoluene, 2-nitro-4-bromotoluene, 4-bromo-6-nitrotoluene, bromo 4--2-nitrotoluene, 5-bromo-2-methylnitrobenzene, benzene, 4-bromo-1-methyl-2-nitro, 4-bromo-1-methyl-2-nitro-benzene, 4-brom-2-nitrotoluol, pubchem10403, maybridge1_002072
PubChem CID 123546
IUPAC Name 4-bromo-1-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-nitrotoluene
Punto di fusione 45°C to 48°C
Punti di ebollizione 130°C (12 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2328190
Peso formulazione 216.04
Percent Purity 99%