Learn More
4-Bromo-2-picoline, TRC
Product Code. 30343683
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
Unit Size:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30343683 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30343683 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685560250MG
 Restricted Item
Spedizione stimata: 11-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemical Name or Material 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Molecular Formula C6 H6 Br N
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccn1
IUPAC Name 4-bromo-2-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Formula Weight 170.9684
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.