Learn More
4-Bromo-2-picoline, TRC
Codice prodotto. 30344987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344987 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344987 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB685560500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-methylpyridine
CAS 22282-99-1
Formula molecolare C6 H6 Br N
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
SMILES Cc1cc(Br)ccn1
IUPAC Name 4-bromo-2-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 172.02
Peso formulazione 170.9684