Learn More
(4-Bromo-2-thienyl)methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10592642
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10592642 1 g Amber Glass Bottle 1g
10497232 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10592642 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC28509DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 79757-77-0
Formula molecolare C5H5BrOS
Molecular Weight (g/mol) 193.058
Numero MDL MFCD04115392
InChI Key PXZNJHHUYJRFPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795484
IUPAC Name (4-bromothiophen-2-yl)methanol
SMILES C1=C(SC=C1Br)CO
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Bromo-2-thienyl)methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromothiophen-2-yl methanol, 4-bromo-2-thienyl methanol, 4-bromo-2-hydroxymethylthiophene, 4-bromo-2-thiophenemethanol, 4-bromo-2-hydroxymethyl thiophene, 2-thiophenemethanol, 4-bromo, acmc-1bm1t, 3-bromo-5-thienyl methanol, 4-bromo-thiophene-2-methanol, 2-thiophenemethanol,4-bromo
Peso formulazione 193.06
Percent Purity 97%