Learn More
4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10257180 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10257180 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10257180 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 305720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18791-75-8
Formula molecolare C5H3BrOS
Molecular Weight (g/mol) 191.04
Numero MDL MFCD00005431
InChI Key PDONIKHDXYHTLS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromothiophene-2-carboxaldehyde, 4-bromo-2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo-2-formylthiophene, 4-bromo-2-thiophenecarbaldehyde, 4-bromo-thiophene-2-carbaldehyde, 4-bromo-2-thiophene carboxaldehyde, 4-bromothiophen-2-carboxaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-bromo, 4-bromothiophene-2-aldehyde, 3-bromothiophene-5-carboxaldehyde
PubChem CID 87792
IUPAC Name 4-bromothiophene-2-carbaldehyde
SMILES BrC1=CSC(C=O)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 43°C to 48°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 191.05
Percent Purity ≥88%
Forma fisica Powder or Granules