Learn More
4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 25 g |
| Peso formulazione | 207.05 |
| Percent Purity | 95% |