Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10661693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10661693 10 g Amber Glass Bottle 10g
10140752 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10661693 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00664EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 175278-14-5
Formula molecolare C7H3BrClF3O3S
Molecular Weight (g/mol) 339.51
Numero MDL MFCD00179336
InChI Key ZZCIRIWJHAZTIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene sulphonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene, 4-bromo-2-trifluoromethoxy phenyl chlorosulfone, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-2-trifluoromethoxy, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 2736421
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)OC1=C(C=CC(Br)=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min. % 97.0
Densità 1.85g/mL
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 339.51
Percent Purity 97%