Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10591123
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10591123 1 g 1g
10273282 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10591123 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00665DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 175278-15-6
Formula molecolare C7H4BrF3OS
Molecular Weight (g/mol) 273.07
Numero MDL MFCD00203474
InChI Key WWZNHDMEBZHFTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-2-trifluoromethoxy thiophenol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-bromo-2-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, benzenethiol,4-bromo-2-trifluoromethoxy, pubchem2840, 4-bromo-2-trifluoromethoxy-benzenethiol, 4-bromanyl-2-trifluoromethyloxy benzenethiol
PubChem CID 2736425
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzenethiol
SMILES FC(F)(F)OC1=C(S)C=CC(Br)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)benzene-1-thiol
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Quantità 1 g
Peso formulazione 273.07
Percent Purity 95%