Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10139639
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10139639 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10139639 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00224DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
CAS 351003-62-8
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C7H5BrF3NO2S
Quantità 5 g
Sinonimo 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzenesulphonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl benzene sulfonamide, pubchem11731, 4-bromo-2-trifluoromethyl-benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethylbenzene sulfonamide, benzenesulfonamide,4-bromo-2-trifluoromethyl, benzenesulfonamide, 4-bromo-2-trifluoromethyl
InChI Key AHFGKYBAYSEBPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-bromo-2-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 304.081
PubChem CID 2778392
Peso formulazione 304.08
Percent Purity 97%