Learn More
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 97%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 84°C to 88°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 5 g |
| Peso formulazione | 241.01 |
| Vedi altri risultati |