Learn More
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11375015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11375015 5 g 5g
11365015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11375015 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18492.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18599-22-9
Formula molecolare C4H3BrF4
Molecular Weight (g/mol) 206.97
Numero MDL MFCD00042189
InChI Key GVCWGFZDSIWLMO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene, 1-butene, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, unii-t08c3oeq6e, t08c3oeq6e, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene-1, 1-butene,4-bromo-3,3,4,4-tetrafluoro, acmc-209enf, gvcwgfzdsiwlmo-uhfffaoysa, 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobutene, 1-bromo-1,1,2,2-tetrafluoro-3-butene
PubChem CID 87721
IUPAC Name 4-bromo-3,3,4,4-tetrafluorobut-1-ene
SMILES FC(F)(Br)C(F)(F)C=C
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-butene
Densità 1.627
Punti di ebollizione 55°C to 57°C
Punto d'infiammabilità None
Formula lineare BrCF2CF2CH=CH2
Indice di rifrazione 1.354
Quantità 5 g
Beilstein 1856181
Peso formulazione 206.97
Percent Purity 98%