Learn More
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 11429447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429447 25 g 25g
11419447 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11429447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21449.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 56518-42-4 | C9H8BrO4 | 260.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 56518-42-4
Formula molecolare C9H8BrO4
Molecular Weight (g/mol) 260.06
Numero MDL MFCD01632140
InChI Key JNFZULSIYYVRJO-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo benzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxy, zlchem 1334, acmc-1az7r, jnfzulsiyyvrjo-uhfffaoysa, 3,5-dimethoxy-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 2774026
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
SMILES COC1=CC(=CC(OC)=C1Br)C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Punto di fusione 254°C to 258°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 261.07
Percent Purity 98%