Learn More
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, TRC
Codice prodotto. 30328913
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30328913 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30328913 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB691453100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
CAS 56518-42-4
Formula molecolare C9H9BrO4
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12)
SMILES COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 261.07
Peso formulazione 259.9684