Learn More
4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid |
| CAS | 56518-42-4 |
| Formula molecolare | C9H9BrO4 |
| Quantità | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H9BrO4/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4H,1-2H3,(H,11,12) |
| SMILES | COc1cc(cc(OC)c1Br)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-bromo-3,5-dimethoxybenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 261.07 |
| Peso formulazione | 259.9684 |