Learn More
4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10797475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10797475 1 g 1g
10035962 250 mg 250mg
10644195 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10797475 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC48010DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Identificatori chimici
CAS 51294-75-8
Formula molecolare C11H11BrN2
Molecular Weight (g/mol) 251.127
InChI Key GNXWITGSOFQXDG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7039162
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenylpyrazole
SMILES CC1=C(C(=NN1C2=CC=CC=C2)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3, 5-dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole,4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl, 1-phenyl-3,5-dimethyl-4-bromo-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-1-phenyl
Peso formulazione 251.13
Percent Purity 97%