Learn More
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole, 98%
Codice prodotto. 11469313
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11469313 5 g 5g
11479313 25 g 25g
11489313 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11469313 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11759.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3398-16-1 | C5H7BrN2 | 175.029 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3398-16-1
Formula molecolare C5H7BrN2
Molecular Weight (g/mol) 175.029
Numero MDL MFCD00005242
InChI Key RISOHYOEPYWKOB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3,5-dimethylpyrazole, pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3.5-dimethyl-4-bromopyrazole, acmc-1cnce, 5-23-05-00154 beilstein handbook reference, ksc495g9b, 4-bromo-3,5-dimethyl pyrazole, 4-bromo-3,5-dimethyl-pyrazole
PubChem CID 76937
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C(=NN1)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 118°C to 123°C
Quantità 5 g
Beilstein 108534
Peso formulazione 175.03
Percent Purity 99%