Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole, 97%
Codice prodotto. 11422247
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11422247 25 g 25g
11402247 1 g 1g
11412247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11422247 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14179.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 10558-25-5 | C5H6BrNO | 176.013 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10558-25-5
Formula molecolare C5H6BrNO
Molecular Weight (g/mol) 176.013
Numero MDL MFCD00068187
InChI Key GYHZPSUAMYIFQD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, 3,5-dimethyl-4-bromoisoxazole, isoxazole, 4-bromo-3,5-dimethyl, 4-bromo-dimethylisoxazole, buttpark 33\06-98, 4-bromo-3,5-dimethylisoxazole, tech., pubchem8720, acmc-1bpqs, timtec-bb sbb003784, ksc182i2n
PubChem CID 318421
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethyl-1,2-oxazole
SMILES CC1=C(C(=NO1)C)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,5-dimethylisoxazole
Densità 1.49
Punti di ebollizione 176°C
Punto d'infiammabilità 73°C (163°F)
Indice di rifrazione 1.488
Quantità 25 g
Beilstein 108522
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 176.02
Percent Purity 97%