Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 11934681 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11934681 500 g 500g
10449780 10 g 10g
10459780 25 g 25g
10269513 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11934681 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 106875000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7463-51-6
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.06
Numero MDL MFCD00002315
InChI Key WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3, 5-dimethylphenol
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 113°C to 116°C
Colore Colorless to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare BrC6H2(CH3)2OH
Quantità 500 g
Beilstein 06,I,244
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.