Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylphenol, 99%
Codice prodotto. 11480267
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11480267 25 g 25g
11470267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11480267 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B21684.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7463-51-6 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7463-51-6
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.063
Numero MDL MFCD00002315
InChI Key WMUWDPLTTLJNPE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3,5-xylenol, 4-bromo-3,5-dimethyl phenol, phenol, 4-bromo-3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-4-bromophenol, 4-bromo-3,5-dimethyl-phenol, zlchem 241, pubchem3767, acmc-209ovl, 3,5-xylenol, 4-bromo, akos bbb/606
PubChem CID 81970
IUPAC Name 4-bromo-3,5-dimethylphenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1Br)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3,5-dimethylphenol
Punto di fusione 113°C to 117°C
Odore Phenol-like
Quantità 25 g
Beilstein 2207127
Peso formulazione 201.07
Percent Purity 99%