Learn More
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole, 99%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-3, 5-dimethylpyrazole |
| CAS | 3398-16-1 |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 120°C to 124°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 99% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Formula molecolare | C5H7BrN2 |
| Vedi altri risultati |