Learn More
4-Bromo-3-chlorobenzoic acid, 97%
Codice prodotto. 11392269
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392269 5 g 5g
11302279 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392269 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H27252.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25118-59-6 | C7H4BrClO2 | 235.46 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25118-59-6
Formula molecolare C7H4BrClO2
Molecular Weight (g/mol) 235.46
Numero MDL MFCD08276864
InChI Key PSKJIHDVFDVNBU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzoic acid, 4-bromo-3-chloro, acmc-1cbza, intermediates-zcf02677, ksc201k8d, 3-chloro-4-bromobenzoic acid, 4-bromo-3-chloro-benzoic acid, 3-chloro-4-bromor-benzoic acid, benzoicacid, 4-bromo-3-chloro, 4-bromanyl-3-chloranyl-benzoic acid, 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
PubChem CID 12594302
IUPAC Name 4-bromo-3-chlorobenzoic acid
SMILES OC(=O)C1=CC(Cl)=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-chlorobenzoic acid
Punto di fusione 220°C to 225°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Peso formulazione 235.47
Percent Purity 97%