Learn More
4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 15498568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15498568 5 g 5g
15408578 25 g 25g
15418578 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15498568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61978.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-04-0 | C7H3BrClF3 | 259.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-04-0
Formula molecolare C7H3BrClF3
Molecular Weight (g/mol) 259.45
Numero MDL MFCD00673985
InChI Key RVTIHGGJJMXISV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-chlorobenzotrifluoride, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl-benzene, benzene, 1-bromo-2-chloro-4-trifluoromethyl, 3-chloro-4-bromobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-2-chloro-bromo benzene, pubchem13478, ksc494s1t, 2-chloro-4-trifluoromethylbromobenzene, 4-cf3-2-chloro-bromo benzene
PubChem CID 14273266
IUPAC Name 1-bromo-2-chloro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Quantità 5 g
Peso formulazione 259.45
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid