Learn More
4'-Bromo-3-chloropropiophenone, 94%
Codice prodotto. 11421758
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11421758 10 g 10g
11339419 5 g 5g
11431758 50 g 50g
11441758 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11421758 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13988.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 31736-73-9 | C9H8BrClO | 247.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 31736-73-9
Formula molecolare C9H8BrClO
Molecular Weight (g/mol) 247.52
Numero MDL MFCD00018979
InChI Key SYWQQEVHZPPLNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-bromo-3-chloropropiophenone, 1-4-bromophenyl-3-chloropropan-1-one, 4-bromo-3-chloropropiophenone, 1-propanone, 1-4-bromophenyl-3-chloro, pubchem13267, ksc567m6b, 3-chloro-4'-bromopropiophenone, 4'-bromo-beta-chloropropiophenone, 4-3-chloropropanoyl bromobenzene, 4\\'-bromo-3-chloropropiophenone
PubChem CID 95790
IUPAC Name 1-(4-bromophenyl)-3-chloropropan-1-one
SMILES ClCCC(=O)C1=CC=C(Br)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromo-3-chloropropiophenone
Punto di fusione 57°C to 62°C
Quantità 10 g
Beilstein 1944367
Peso formulazione 247.53
Percent Purity 94%