Learn More
4-Bromo-3-fluoroaniline, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10224884 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10224884 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10224884 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398250050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-fluoroaniline
CAS 656-65-5
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 68°C to 73°C
Colore Tan to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5BrFN
Formula lineare BrC6H3(F)NH2
Numero MDL MFCD00672933
Quantità 5 g
Sinonimo 4-bromo-3-fluorophenylamine, 3-fluoro-4-bromoaniline, 4-bromo-3-fluoro aniline, benzenamine, 4-bromo-3-fluoro, 4-brom-3-fluoranilin, zlchem 544, pubchem1526, acmc-1badx, 4-bromo-3-fluro-aniline, 4-bromo-3-fluoro-aniline
InChI Key YTMVYYAKOPIJCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)F)Br
IUPAC Name 4-bromo-3-fluoroaniline
Molecular Weight (g/mol) 190.015
PubChem CID 821848
Peso formulazione 190.01
Percent Purity ≥97.5% (GC)
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3-fluoroaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.