Learn More
4-Bromo-3-fluoroaniline, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Bromo-3-fluoroaniline |
| CAS | 656-65-5 |
| Formula molecolare | C6H5BrFN |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | 3-Fluoro-4-bromoaniline, 4-Bromo-3-fluoroaniline, 4-Bromo-3-fluorobenzenamine, 4-Bromo-3-fluorophenylamine |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5BrFN/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Br)c(F)c1 |
| IUPAC Name | 4-bromo-3-fluoroaniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 190.01 |
| Peso formulazione | 188.9589 |