Learn More
4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11375545
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11375545 5 g 5g
11365545 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11375545 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19710.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 351003-51-5
Formula molecolare C6H3BrClFO2S
Molecular Weight (g/mol) 273.5
Numero MDL MFCD03094150
InChI Key IZCXVIACMHTZNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-fluorobenzenesulphonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3-fluoro-4-bromobenzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonylchloride, 4-bromo-3-fluoro-benzenesulfonyl chloride, buttpark 76\07-90, benzenesulfonyl chloride, 4-bromo-3-fluoro, pubchem2220, acmc-209vnt, 4-bromo-3-fluorobenzene sulfonyl chloride
PubChem CID 2778218
IUPAC Name 4-bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
SMILES C1=CC(=C(C=C1S(=O)(=O)Cl)F)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-fluorobenzenesulfonyl chloride
Densità 1.85
Punti di ebollizione 217°C to 218°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.5795
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 273.51
Percent Purity 97%