Learn More
Alfa Aesar™ 4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H59275.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 127425-73-4 Peso : 0.00100kg Transport : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Quantità 1g
Codice prodotto. 15445538
  • 133.00€ / 1g
Spedizione stimata: 25-06-2021
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
127425-73-4
267.923
GMVNLHLMJSMARX-UHFFFAOYSA-N
11666176
C1=CC(=C(C=C1CBr)F)Br
C7H5Br2F
MFCD11847179
4-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-3-fluorobenzylbromide, 4-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzylbromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro, ksc493i4n, alpha,4-dibromo-3-fluorotoluene
1-bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
Especificaciones
4-Bromo-3-fluorobenzyl bromide
1g
C7H5Br2F
UN3261
GMVNLHLMJSMARX-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-(bromomethyl)-2-fluorobenzene
11666176
96%
33°C to 36°C
127425-73-4
MFCD11847179
4-bromo-3-fluorobenzyl bromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzyl bromide, 4-bromo-3-fluorobenzylbromide, 4-bromo-1-bromomethyl-3-fluorobenzene, 3-fluoro-4-bromobenzylbromide, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-4-bromomethyl-2-fluoro, ksc493i4n, alpha,4-dibromo-3-fluorotoluene
C1=CC(=C(C=C1CBr)F)Br
267.923
267.92
Videos
SDS Documentos
Certificados