Learn More
4-bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10692185
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10692185 1 g 1g
10350673 10 g 10g
10285284 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10692185 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM01090DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 167683-86-5
Formula molecolare C4H7Br2N3
Molecular Weight (g/mol) 256.929
InChI Key UGCOULAJNKWOPX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-amino-4-bromo-3-methylpyrazole hydrobromide, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazol-5-amine hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-1h-pyrazol-3-amine hydrobromide, 3-methyl-4-bromo-5-aminopyrazole hydrobromide, 4-bromo-5-methyl-2h-pyrazol-3-amine hydrobromide, acmc-20am6c, buttpark 48\04-71, 6-amino-3-bromo-2-methylpyrazole hydrobromide, 3-amino-4-bromo-5-methyl-1h-pyrazole hydrobromide, 5-amino-4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole hydrobromide
PubChem CID 2778427
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine;hydrobromide
SMILES CC1=C(C(=NN1)N)Br.Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 1 g
Peso formulazione 256.93
Percent Purity 97%