Learn More
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11460561
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11460561 5 g 5g
11450561 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11460561 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20069.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13808-64-5 | Molecular Formula: C4H5BrN2 | Molecular Weight: 161.002 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13808-64-5
Formula molecolare C4H5BrN2
Molecular Weight (g/mol) 161.002
Numero MDL MFCD00005241
InChI Key IXQPRETWBGVNPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-methylpyrazole, 4-bromo-3-methyl-1h-pyrazole, 3-methyl-4-bromopyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-2h-pyrazole, 4-bromo-3-methyl pyrazole, 3-methyl-4-bromo-1h-pyrazole, pubchem22533, timtec-bb sbb003957, acmc-1buv4
PubChem CID 83741
IUPAC Name 4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Punto di fusione 73°C to 77°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Peso formulazione 161.01
Percent Purity 97%