Learn More
4-Bromo-3-methylaniline, 97%
Codice prodotto. 11498396
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11498396 250 g 250g
11478396 10 g 10g
11488396 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11498396 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15417.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 6933-10-4 | C7H8BrN | 186.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6933-10-4
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD00007828
InChI Key MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
PubChem CID 23359
IUPAC Name 4-bromo-3-methylaniline
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methylaniline
Punto di fusione 79°C to 83°C
Punti di ebollizione 239°C to 241°C
Odore Characteristic
Quantità 250 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2689600
Peso formulazione 186.06
Percent Purity 97%