Learn More
4-Bromo-3-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15229666 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15229666 250 g 250g
10032170 10 g 10g
10696752 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15229666 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167502500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Identificatori chimici
CAS 6933-10-4
Formula molecolare C7H8BrN
Molecular Weight (g/mol) 186.05
Numero MDL MFCD00007828
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methylaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 83.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 240.0°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Formula lineare BrC6H3(CH3)NH2
Quantità 250 g
Beilstein 12, 873
Sinonimo methyl 2-aminoisonicotinate, 2-aminopyridine-4-carboxylic acid methyl ester, 2-aminoisonicotinic acid methyl ester, 4-methoxycarbonyl pyridin-2-amine, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-amino-, methyl ester, methyl 2-amino-4-pyridinecarboxylate, methyl-2-aminopyridine-4-carboxylate, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methylester, 2-amino-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester, methyl-2-aminoisonicotinat
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key SVWWNEYBEFASMP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(=O)C1=CC(=NC=C1)N
IUPAC Name methyl 2-aminopyridine-4-carboxylate
PubChem CID 236984
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.