Learn More
4-Bromo-3-methylaniline, 97%, Thermo Scientific™
Catalog Number 10032170
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
6933-10-4
C7H8BrN
186.05
MFCD00007828
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methylaniline
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 79.0°C to 83.0°C
Colore Brown to White
Punti di ebollizione 240.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare BrC6H3(CH3)NH2
Quantità 10 g
Beilstein 12, 873
Sinonimo 4-bromo-m-toluidine, 5-amino-2-bromotoluene, 3-methyl-4-bromoaniline, benzenamine, 4-bromo-3-methyl, 4-bromo-3-methyl-phenylamine, 4-bromo-3-methyl-aniline, 4-bromo-3-methylbenzenamine, 4-bromo-3-methylphenylamine, pubchem4339, 4-bromo3-methylaniline
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
InChI Key MMEGELSFOYDPQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)N)Br
IUPAC Name 4-bromo-3-methylaniline
PubChem CID 23359
Peso formulazione 186.05
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Bromo-3-methylaniline
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.