Learn More
4-Bromo-3-methylanisole, 97%
Codice prodotto. 11435073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11435073 10 g 10g
11445073 50 g 50g
11459423 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11435073 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12318.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27060-75-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 27060-75-9
Formula molecolare C8H9BrO
Molecular Weight (g/mol) 201.063
Numero MDL MFCD00060687
InChI Key BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-bromo-5-methoxytoluene, 4-bromo-3-methylanisole, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-methyl, 4-bromo-3-methyl-anisole, unii-okr329132j, 1-bromo-2-methyl-4-methoxybenzene, 1-brom-4-methoxy-2-methylbenzol, pubchem3796, 3-methyl-4-bromoanisole, acmc-1cg4z
PubChem CID 117915
IUPAC Name 1-bromo-4-methoxy-2-methylbenzene
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)OC)Br
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-methylanisole
Densità 1.45
Punti di ebollizione 111°C to 112°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Indice di rifrazione 1.561
Quantità 10 g
Beilstein 1933865
Peso formulazione 201.06
Percent Purity 97%