Learn More
4'-Bromo-3'-nitroacetophenone 99+%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10705981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10705981 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10705981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 136770050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Nota nome 99+%
CAS 18640-58-9
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 118.0°C to 120.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H6BrNO3
Formula lineare Br(NO2)C6H3COCH3
Numero MDL MFCD00016985
Quantità 5 g
Sinonimo 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethanone, 4'-bromo-3'-nitroacetophenone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-bromo-3-nitroacetophenone, 4-bromo-3'-nitroacetophenone, ethanone, 1-4-bromo-3-nitrophenyl, acmc-209eny, 3-nitro-4-bromoacetophenone, 4-bromo-3-nitro acetophenone, 3'-nitro-4'-bromoacetophenone
InChI Key YFVOFFKNHQTQQE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)C1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 1-(4-bromo-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 244.04
PubChem CID 87737
Peso formulazione 244.04
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Amorphous Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Bromo-3'-nitroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.