Learn More
4-Bromo-3-nitroanisole, 96%
Codice prodotto. 11317066
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11317066 5 g 5g
11327066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11317066 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06944.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5344-78-5 | C7H6BrNO3 | 232.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5344-78-5
Formula molecolare C7H6BrNO3
Molecular Weight (g/mol) 232.03
Numero MDL MFCD00051511
InChI Key KCOBIBRGPCFIGF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-nitroanisole, 4-bromo-3-nitroanisol, benzene, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro, 3-nitro-4-bromoanisole, 4-methoxy-2-nitrobromobenzene, 4-bromo-3-nitrothioanisole, 4-bromo-3-nitrophenyl methyl ether, 1-bromo-4-methoxy-2-nitro-benzene, timtec-bb sbb009974, pubchem2655
PubChem CID 79288
IUPAC Name 1-bromo-4-methoxy-2-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-nitroanisole
Punto di fusione 29°C to 32°C
Punti di ebollizione 153°C to 154°C (13 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Beilstein 2446617
Peso formulazione 232.03
Percent Purity 96%