Learn More
4-Bromo-3-nitrobenzoic acid, 95%
Codice prodotto. 15488568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15488568 25 g 25g
15478568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15488568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61975.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 6319-40-0 | C7H4BrNO4 | 246.016 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6319-40-0
Formula molecolare C7H4BrNO4
Molecular Weight (g/mol) 246.016
Numero MDL MFCD00272137
InChI Key RVCTZJVBWNFYRU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-nitrobenzoic acid, 3-nitro-4-bromobenzoic acid, benzoic acid, 4-bromo-3-nitro, 4-bromo-3-nitro-benzoic acid, zlchem 531, pubchem2194, acmc-209ndq, ksc353s1b, 4-bromo-3-nitrobenzoic acid #
PubChem CID 232986
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)[N+](=O)[O-])Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-nitrobenzoic acid
Punto di fusione 199°C to 206°C
Colore White to Yellow
Quantità 25 g
Peso formulazione 246.01
Percent Purity 95%
Forma fisica Solid