Learn More
4-Bromo-3-nitrotoluene, 98+%
Codice prodotto. 11459572
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11459572 25 g 25g
11469572 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11459572 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10718.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5326-34-1 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5326-34-1
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD00024180
InChI Key UPBUTKQMDPHQAQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-nitrotoluene, 2-bromo-5-methylnitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-methyl-2-nitro, bromonitrotoluene-4, 1-bromo-4-methyl-2-nitro-benzene, 3-nitro-4-bromotoluene, pubchem9585, acmc-209l5d, ksc490m7t, tpc-i121
PubChem CID 79224
IUPAC Name 1-bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
SMILES CC1=CC=C(Br)C(=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-nitrotoluene
Punto di fusione 29°C to 32°C
Densità 1.578
Punti di ebollizione 96°C (1 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 1945925
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 216.04
Percent Purity ≥98%