Learn More
4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10123864
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10123864 1 g Amber Glass Bottle 1g
10377064 10 g Amber Glass Bottle 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10123864 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00411DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 2845-78-5
Formula molecolare C9H8BrN3
Molecular Weight (g/mol) 238.09
Numero MDL MFCD00082666
InChI Key QTNVXMOPTHGCII-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazol-5-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenylpyrazole, 4-bromo-5-phenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-4-bromo-5-phenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine,4-bromo-5-phenyl, acmc-20amn3, maybridge1_004579, 4-bromo-3-phenylpyrazole-5-ylamine, 4-bromo-5-phenylpyrazole-3-ylamine, 4-bromo-3-phenyl-1h-pyrazole-5-amine
PubChem CID 594319
IUPAC Name 4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1Br)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-phenyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS min. % 95.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 238.09
Percent Purity 95%