Learn More
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10037619 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
10037619 1 g 1g
10735842 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10037619 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 438040010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chemical Identifiers
CAS 19968-17-3
Formula molecolare C4H2BrF3N2
Molecular Weight (g/mol) 214.97
InChI Key JTHNMRUVJDWVMJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-bromo-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl, 1h-pyrazole, 4-bromo-5-trifluoromethyl, 1h-pyrazole,4-bromo-3-trifluoromethyl, 4-bromo-3-trifluoromethyl pyrazole, 4-bromo-3-trifluoromethyl-2h-pyrazole, acmc-209f4m, 4-bromo-3 trifluoromethyl-1h-pyrazole
PubChem CID 7147398
IUPAC Name 4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
SMILES C1=NNC(=C1Br)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 112°C to 114°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.97
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.